Läs mer
MedChemExpress Bornyl acetate
Produktkod. 16402396
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
16402396 500 mg
1 options
Produktkod. 16402396 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYN0756
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MedChemExpress Bornyl acetate is a potent odorant, exhibiting one of the highest flavor dilution factor (FD factor). Bornyl acetate possesses anti-cancer activity.
Specifikationer
Innehåll och lagring Pure form -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molekylvikt (g/mol) 196.29 g/mol
Frakt skick Room temperature
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
CAS 76-49-3
Produkttyp Natural Products
Renhet 97.0%
Löslighet DMSO : ≥ 83.33 mg/mL (424.52 mM)
Mål Apoptosis