missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Bornyl Acetate (Mixture of Diastereomers), TRC

Produktkod. 30337757
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30337757 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30337757 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB6755552.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Bornyl Acetate
CAS 76-49-3
Anteckningar om renhetsgrad GC
Molekylformel C12 H20 O2
Kvantitet 2.5 g
Synonym Bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, 1,7,7-trimethyl-, 2-acetate, (1R,2S,4R)-rel-, Bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, 1,7,7-trimethyl-, acetate, (1R,2S,4R)-rel- (9CI), Bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol, 1,7,7-trimethyl-, acetate, endo-, Borneol, acetate (6CI,7CI,8CI), (+/-)-Bornyl acetate, Borneyl acetate, Bornyl acetate, Bornyl acetic ester, Bornyl ethanoate, dl-Bornyl acetate, endo-Bornyl acetate
InChI formel InChI=1S/C12H20O2/c1-8(13)14-10-7-9-5-6-12(10,4)11(9,2)3/h9-10H,5-7H2,1-4H3/t9-,10+,12+/m0/s1
LEDER CC(=O)O[C@@H]1C[C@@H]2CC[C@@]1(C)C2(C)C
IUPAC-namn [(1S,3R,4S)-4,7,7-trimethyl-3-bicyclo[2.2.1]heptanyl] acetate
Molekylvikt (g/mol) 196.29
Formel vikt 196.1463
Procent renhet >95
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.