Läs mer
(-)-Bornyl Acetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-Bornyl Acetate |
| Kvantitet | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H20O2/c1-8(13)14-10-7-9-5-6-12(10,4)11(9,2)3/h9-10H,5-7H2,1-4H3/t9-,10+,12+/m0/s1 |
| Formel vikt | 196.1463 |