Läs mer
BRAND™ Boro 3.3 konisk jordfogstoppare
Handla allt Brand Produkter
Standard konisk fog:
NS 24/29
NS 45/40
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Fast |
| Standard konisk fog | NS 24/29 |
| Material | Borsilikatglas |
| Form | Åttakantigt grepp |