Läs mer
BRAND™ Borosilikatglas 3.3 filtertrattar
Produktkod. 10602252 Handla allt Brand Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
50 ml
75 ml
125 ml
500 ml
Porositet:
3
4
Pakningsstørrelse:
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Porositet unitSize
10602252 50 ml 4 Varje
10747281 125 ml 3 Varje
10654352 500 ml 3 Varje
10101921 75 ml 4 Varje
10111921 125 ml 4 Varje
10151441 50 ml 3 Varje
10588961 500 ml 4 Varje
10612252 75 ml 3 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10602252 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 464004
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Tillverkade av kemiskt resistent borosilikatglas är dessa trattar ett utmärkt alternativ för filtrering i laboratoriet.
  • Klart glas
  • Med vit etikettyta
  • Säljs styckvis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) Överst 35 mm
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Diameter (metrisk) skaft 10 mm
Material Borsilikatglas
Färg Klart
Beskrivning ID-kod 3D
Porositet 4
Kvantitet 1/Pk.
Produkttyp Filtertratt
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.