Läs mer
Bor 11 isotopstandard för ICP/MS, 10 μg/ml i H 2 0, SPEX CertiPrep™
Handla allt SPEX Certiprep ProdukterBeskrivning
Innehåller
NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
Oorganisk standard tillverkad för AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
| Analyt | Koncentration |
|---|---|
| B11 | 10 μg/ml |
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Boron 11 Isotope Standard |
| Förpackning | Trippelurlakad LDPE-flaska |
| CAS | 7440-42-8, 7732-18-5 |
| CAS Min % | 0.0, 99.99 |
| Anteckningar om koncentration eller sammansättning | Upp till 68 element skannas med funna värden för ICP och ICP-MS-standarder. Det funna värdet av spårmetalliska föroreningar rapporteras på analyscertifikatet. |
| CAS Max % | 0.0, 99.99 |
| Molekylformel | B |
| MDL-nummer | MFCD00134034 MFCD00151272 |
| Teknik | ICP-MS |
| För användning med (utrustning) | AA, ICP ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering |
| Visa mer |
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning