Läs mer
Boron AA Standard: B @ 1000 μg/mL in H2O, VHG™
Produktkod. 17938184
Change view
Kvantitet:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17938184 500 ml
17988864 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17938184 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGAABW500
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
Boron AA Standard: B @ 1000 μg/mL in H2O
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Boron
CAS 7440-42-8
Metoder AA/GFAA
Analyt- eller komponentnamn Boron
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel B
Koncentration 1000 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym B
InChI formel InChI=1S/B
LEDER [B]
IUPAC-namn boron
Lösningsmedel eller matris Water
Molekylvikt (g/mol) 10.81
Kvantitet 500 ml
Formel vikt 11.009 g/mol