Läs mer
Bor AA-standard: B @ 1000 μg/ml in H2O, VHG™
Produktkod. 17988864
Change view
Kvantitet:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17988864 100 ml
17938184 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17988864 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGAABW100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
Bor AA-standard: B @ 1000 μg/ml in H2O
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Boron
CAS 7440-42-8
Metoder AA/GFAA
Analyt- eller komponentnamn Boron
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel B
Koncentration 1000 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym B
InChI formel InChI=1S/B
LEDER [B]
IUPAC-namn Boron
Lösningsmedel eller matris Vatten
Molekylvikt (g/mol) 10.81
Kvantitet 100 ml
Formel vikt 11.009