Läs mer
Borkarbid, 90+%
Produktkod. 11371448
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11371448 500 g 500g
11361448 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11371448 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 010922.36
 Begränsad artikel
I lager
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
CAS: 12069-32-8 | CB4 | 55,25 g/mol
Borkarbid är ett hårt bor-kol keramiskt material som används i tankpansar, skottsäkra västar, motorsabotagepulver, neutronabsorbenter, skärverktyg och stansar och i bromsbelägg på fordon. Det fungerar som en antioxidanttillsats i magnesia-kol tegelstenar. Det används som en prekursor vid framställning av borinnehållande material som titanborid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 12069-32-8
Molekylformel CB4
Molekylvikt (g/mol) 55.25
MDL-nummer MFCD00011520
InChI-nyckel INAHAJYZKVIDIZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym boron carbide, boron carbide b4c, tetra 10b boron carbide, boron carbide, dust, tetrabor, boron carbide powder, boron carbide b4c grade hp, boron carbide b4c grade hs, b4-c, boron carbide b4c grade hd 07
PubChem CID 123279
IUPAC-namn 2,3,4,5-tetraboratetracyklo[2.1.0.01,3.02,5]pentan
LEDER B12B3B4B1C234
Specifications
Kemiskt namn eller material Boron carbide
Smältpunkt 2350 °C
Färg Svart
Fysisk form Pulver
Kvantitet 500 g
Odör Luktfritt
Analysprocentintervall >90%
Densitet 2,52 g/cm3
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 55.26
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.