Läs mer
Boron carbide
Produktkod. 11368488
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11368488 50 g 50g
11358488 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11368488 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 040504.18
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
CAS: 12069-32-8 | CB4 | 55.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12069-32-8
Molekylformel CB4
Molekylvikt (g/mol) 55.25
MDL-nummer MFCD00011520
InChI-nyckel INAHAJYZKVIDIZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym boron carbide, boron carbide b4c, tetra 10b boron carbide, boron carbide, dust, tetrabor, boron carbide powder, boron carbide b4c grade hp, boron carbide b4c grade hs, b4-c, boron carbide b4c grade hd 07
PubChem CID 123279
IUPAC-namn 2,3,4,5-tetraboratetracyclo[2.1.0.0¹,³.0²,⁵]pentane
LEDER B12B3B4B1C234
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Boron carbide
Smältpunkt 2350°C
Fysisk form Powder
Kvantitet 50 g
Merck Index 14,1344
Formel vikt 55.26
Odör Odorless
Densitet 2.52 g/mL