Läs mer
Borisotopstandard: B @ 100 μg/ml in H2O (anrikad i B-11), VHG™
Produktkod. 17967954
Change view
Kvantitet:
50 ml
Produktkod. Kvantitet
17967954 50 ml
1 options
Produktkod. 17967954 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGLIS11B50
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
Borisotopstandard: B @ 100 μg/ml in H2O (anrikad i B-11)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Boron
CAS 7440-42-8
Metoder ICP-MS
Analyt- eller komponentnamn Boron
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel B
Koncentration 100 μg/ml
Synonym B
InChI formel InChI=1S/B
LEDER [B]
IUPAC-namn Boron
Lösningsmedel eller matris Vatten
Molekylvikt (g/mol) 10.81
Kvantitet 50 ml
Formel vikt 11,009 g/mol