Läs mer
Bornitrid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7077280 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
Produktkod. 15580544
Brand: Thermo Scientific Acros 441800500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 10043-11-5 | BN | 24.82 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10043-11-5
Molekylformel BN
Molekylvikt (g/mol) 24.82
MDL-nummer MFCD00011317
InChI-nyckel LNLSXDSWJBUPHM-UHFFFAOYSA-N
Synonym boron nitride, elbor, borazon, elboron, kubonit, wurzin, denka boron nitride gp, geksanit r, hexanite r
PubChem CID 66227
ChEBI CHEBI:50883
LEDER B=N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Boron nitride
Smältpunkt 2700.0°C to 3000.0°C
Kvantitet 50 g
Analysprocentintervall 97.5% min
Linjär formel BN
Merck Index 15,1347
Löslighetsinformation Solubility in water: slightly soluble (20°C). Other solubilities: soluble in water (95°)
IUPAC-namn boranylidyneamin
Formel vikt 24.82
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.