Läs mer
Bornitrid, 99,5 % (metallbas)
Beskrivning
Bornitrid används vid tillverkning av högtemperaturutrustningsdelar på grund av dess utmärkta termiska och kemiska stabilitet. Det används som smörjmedel och tillsats till kosmetika, färger, tandcement och blyertspennor. Det används också för att ge självsmörjande egenskaper till keramik, legeringar, hartser, plaster och gummin. Utöver detta har den många industriella tillämpningar som xerografisk process, laserskrivare, syresensorer och protonledare. Kubisk bornitrid används som ett slipmaterial.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Boron nitride |
| Fysisk form | Pulver |
| Kvantitet | 250 g |
| Analysprocentintervall | 99,5 % (metallbaserad bas) |
| Löslighetsinformation | Olöslig i vatten. |
| IUPAC-namn | boranimin |
| Formel vikt | 24.82 |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.