Läs mer
Boron nitride, 99.5% (metals basis)
Produktkod. p-4407280
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
Produktkod. 11386088
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011078.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 10043-11-5 | BN | 24.82 g/mol
Bornitrid används vid tillverkning av högtemperaturutrustningsdelar på grund av dess utmärkta termiska och kemiska stabilitet. Det används som smörjmedel och tillsats till kosmetika, färger, tandcement och blyertspennor. Det används också för att ge självsmörjande egenskaper till keramik, legeringar, hartser, plaster och gummin. Utöver detta har den många industriella tillämpningar som xerografisk process, laserskrivare, syresensorer och protonledare. Kubisk bornitrid används som ett slipmaterial.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10043-11-5
Molekylformel BN
Molekylvikt (g/mol) 24.82
MDL-nummer MFCD00011317
InChI-nyckel LNLSXDSWJBUPHM-UHFFFAOYSA-N
Synonym boron nitride, elbor, borazon, elboron, kubonit, wurzin, denka boron nitride gp, geksanit r, hexanite r
PubChem CID 66227
ChEBI CHEBI:50883
LEDER B=N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Boron nitride
Fysisk form Pulver
Kvantitet 50 g
Analysprocentintervall 99.5% (metals basis)
Löslighetsinformation Insoluble in water.
IUPAC-namn azanylidyneboran
Formel vikt 24.82
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.