Läs mer
Bornitrid, 99,5 % (metallbas), Thermo Scientific™
Produktkod. 15412047
Change view
Kvantitet:
1 Pc.
5 Pc.
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15412047 1 Pc. Varje
15422047 5 Pc. Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15412047 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044838.KG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
Används vid tillverkning av legeringar. Det används också vid tillverkning av eldfasta ugnsmaterial, isoleringsmaterial, maskiner och flyg.
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10043-11-5
Molekylformel BN
Molekylvikt (g/mol) 24.82
MDL-nummer MFCD00011317
InChI-nyckel LNLSXDSWJBUPHM-UHFFFAOYSA-N
Synonym boron nitride, elbor, borazon, elboron, kubonit, wurzin, denka boron nitride gp, geksanit r, hexanite r
PubChem CID 66227
ChEBI CHEBI:50883
IUPAC-namn boranylidyneamin
LEDER B=N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Boron nitride
Fysisk form Hot Pressed Rod
Kvantitet 1 Pc.
Förpackning Väska
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 24.82
Procent renhet 99.5%