Läs mer
Bornitrid, 99,5 % (metallbas), Thermo Scientific™
Produktkod. p-7076473
Kvantitet:
1 Pc.
5 Pc.
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
Produktkod. 15412047
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 044838.KG
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Används vid tillverkning av legeringar. Det används också vid tillverkning av eldfasta ugnsmaterial, isoleringsmaterial, maskiner och flyg.
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10043-11-5
Molekylformel BN
Molekylvikt (g/mol) 24.82
MDL-nummer MFCD00011317
InChI-nyckel LNLSXDSWJBUPHM-UHFFFAOYSA-N
Synonym boron nitride, elbor, borazon, elboron, kubonit, wurzin, denka boron nitride gp, geksanit r, hexanite r
PubChem CID 66227
ChEBI CHEBI:50883
IUPAC-namn boranylidyneamin
LEDER B=N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Boron nitride
Fysisk form Hot Pressed Rod
Kvantitet 1 Pc.
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 24.82
Procent renhet 99.5%
Förpackning Väska