Läs mer
Bornitrid, 99,5 % (metallbas)
Produktkod. 15432047
Change view
Kvantitet:
1 Pc.
Förpackning:
Väska
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15432047 1 Pc. Väska Varje
1 options
Produktkod. 15432047 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044839.KG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
CAS: 10043-11-5 | BN | 24,82 g/mol
Bornitrid används som polymorf, kosmetika, färg, tandcement och blyertspennor. Det används också i xerografiska process- och laserskrivare som ett laddningsläckagebarriärlager av fototrumman, fyllmedel, processhjälpmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Boron nitride
CAS 10043-11-5
Fysisk form Hot Pressed Rod
Kvantitet 1 Pc.
Förpackning Väska
Molekylformel BN
MDL-nummer MFCD00011317
Synonym boron nitride, elbor, borazon, elboron, kubonit, wurzin, denka boron nitride gp, geksanit r, hexanite r
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
InChI-nyckel LNLSXDSWJBUPHM-UHFFFAOYSA-N
LEDER B=N
IUPAC-namn azanylidyneboran
Molekylvikt (g/mol) 24.82
PubChem CID 66227
ChEBI CHEBI:50883
Formel vikt 24.82
Procent renhet 99.5%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.