Läs mer
Bornitridstång, L x B x H: 300 x 6,4 x 6,4 mm, Thermo Scientific™
Produktkod. 15456995
Change view
Kvantitet:
1 Pc.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15456995 1 Pc. Varje
1 options
Produktkod. 15456995 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 045541.KF
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Boron nitride
CAS 10043-11-5
Fysisk form Bar
Kvantitet 1 Pc.
Odör Luktfritt
Molekylformel BN
MDL-nummer MFCD00011317
Synonym boron nitride, elbor, borazon, elboron, kubonit, wurzin, denka boron nitride gp, geksanit r, hexanite r
InChI-nyckel LNLSXDSWJBUPHM-UHFFFAOYSA-N
LEDER B=N
IUPAC-namn boranimin
Molekylvikt (g/mol) 24.82
PubChem CID 66227
ChEBI CHEBI:50883
Formel vikt 24.82