Läs mer
Boron nitride, Refractory Brushable Paint, BN 10%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11339398
Kvantitet:
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
5kg
Produktkod. 11339398
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 043278.A1
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10043-11-5
Molekylformel BN
Molekylvikt (g/mol) 24.82
MDL-nummer MFCD00011317
InChI-nyckel LNLSXDSWJBUPHM-UHFFFAOYSA-N
Synonym boron nitride, elbor, borazon, elboron, kubonit, wurzin, denka boron nitride gp, geksanit r, hexanite r
PubChem CID 66227
ChEBI CHEBI:50883
LEDER B=N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Boron nitride
Namnnotering Refractory Brushable Paint
Färg White
Fysisk form Paste
Kvantitet 1 kg
IUPAC-namn boranimine
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) BN 10%