Läs mer
Bornitrid, Eldfast pensselfärg, BN 31 %
Produktkod. 11355188
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11355188 50 g 50g
11335188 250 g 250g
11345188 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11355188 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044086.18
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 10043-11-5 | BN | 24,82 g/mol
Bornitrid används som smörjmedel och tillsats till kosmetiska produkter. Det används också i delar av högtemperaturutrustning, nanoteknik, polymorf. Det används också i xerografisk process och laserskrivare. Det används också i glasfiber, keramik, träskyddsmedel, nukleär tillämpning och läkemedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10043-11-5
Molekylformel BN
Molekylvikt (g/mol) 24.82
MDL-nummer MFCD00011317
InChI-nyckel LNLSXDSWJBUPHM-UHFFFAOYSA-N
Synonym boron nitride, elbor, borazon, elboron, kubonit, wurzin, denka boron nitride gp, geksanit r, hexanite r
PubChem CID 66227
ChEBI CHEBI:50883
LEDER B=N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Boron nitride
Fysisk form Pasta
Kvantitet 50 g
Löslighetsinformation Löslig i vatten (lätt löslig) vid 20 °C och vatten (löslig) vid 95 °C.
IUPAC-namn boranylidyneamin
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.