Läs mer
Bornitridstav; Diameter (mm), 12,7; Längd (mm), 300
Beskrivning
Bornitridstav används som behållare för de flesta smälta metaller som aluminium, järn, stål, kisel, tenngermanium och koppar tack vare dess egenskaper som korrosionsbeständighet, elektrisk resistens och det faktum att den tål temperaturer på cirka 2000°C. Den spelar en viktig roll inom nanoteknologin för att tillverka nanorör, vilka har tillämpningar inom flygindustrin. Den används i stor utsträckning i förångarbåtar, munstycken för icke-järnhaltiga metaller, elektriska isolatorer i vakuumsystem, induktionsvärmespolar, deklar och radarkomponenter samt antennfönster och isolatorer för högtemperaturugnar.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Boron Nitride |
| CAS | 10043-11-5 |
| Kvantitet | 1 st. |
| Odör | Luktfritt |
| Utseende | Solida i olika former |
| Molekylformel | BN |
| MDL-nummer | MFCD00011317 |
| Synonym | boron nitride, elbor, borazon, elboron, kubonit, wurzin, denka boron nitride gp, geksanit r, hexanite r |
| Löslighetsinformation | Olöslig i vatten. |
| InChI-nyckel | LNLSXDSWJBUPHM-UHFFFAOYSA-N |
| Visa mer |
RUO– Endast forskningsanvändning