Läs mer
Bornitridstav; Diameter (mm), 6,4; Längd (mm), 300
Beskrivning
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Boron Nitride |
| Smältpunkt | 2700 °C |
| CAS | 10043-11-5 |
| Fysisk form | Rod |
| Kvantitet | 1 st. |
| Odör | Luktfritt |
| Utseende | Solida i olika former |
| Densitet | 2.25 |
| Molekylformel | BN |
| MDL-nummer | MFCD00011317 |
| Visa mer |
RUO– Endast forskningsanvändning