Läs mer
Boron Nitride, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Boron Nitride |
| Smältpunkt | 2700°C to 3000°C |
| CAS | 10043-11-5 |
| Kvantitet | 50 g |
| Densitet | 2.34 g/cm3 at 20°C |
| MDL-nummer | MFCD00011317 |
| Synonym | Boron nitride, Boron nitride |
| Molekylvikt (g/mol) | 24.82 |
| Kvalitet | Research |