Läs mer
Boroxid, 98 %, -40 mesh, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-3734679 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 kg
5 kg
25 kg
Förpackning:
Fibertrumma
Glasflaska
Plasttrumma
Förpackningsstorlek:
1kg
25kg
5kg
Produktkod. 10115220
Brand: Thermo Scientific Acros 206300010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1303-86-2 | B2O3 | 69.62 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1303-86-2
Molekylformel B2O3
Molekylvikt (g/mol) 69.62
MDL-nummer MFCD00011315
InChI-nyckel JKWMSGQKBLHBQQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym boron trioxide, boric oxide, boric anhydride, boric acid anhydride, oxo oxoboranyloxy borane, boronoxide, diboron trioxide, boron sesquioxide, boron oxide, boron oxide 500g
PubChem CID 518682
ChEBI CHEBI:30163
IUPAC-namn oxo[(oxoboranyl)oxi]boran
LEDER O=BOB=O
Specifikationer
Kokpunkt 1860.0°C
Kemiskt namn eller material Boron oxide
Smältpunkt 450.0°C
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 1 kg
Analysprocentintervall 98%
Linjär formel B2O3
Fieser 01,673; 02,32; 03,33; 09,1349
Merck Index 15,1348
Löslighetsinformation Solubility in water: 36g/L (25°C). Other solubilities: soluble in hot water, soluble in alcohol, glycerol and acids
Formel vikt 69.61
Procent renhet 98%
Förpackning Glasflaska
Densitet 2.46, 2.4600g/mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Boron oxide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H360FD-Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.