Läs mer
Boron oxide, Puratronic™, 99.999% (metals basis), Thermo Scientific™
Produktkod. p-7048660
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
Produktkod. 11366178
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011158.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
  • I elektronikindustrin som en vätskeinkapsling för Czochralski-typ tillväxt av III-V halvledarenkristaller (t.ex. GaAs, GaP, InP)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1303-86-2
Molekylformel B2O3
Molekylvikt (g/mol) 69.62
MDL-nummer MFCD00011315
InChI-nyckel JKWMSGQKBLHBQQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym boron trioxide, boric oxide, boric anhydride, boric acid anhydride, oxo oxoboranyloxy borane, boronoxide, diboron trioxide, boron sesquioxide, boron oxide, boron oxide 500g
PubChem CID 518682
ChEBI CHEBI:30163
IUPAC-namn oxo(oxoboranyloxi)boran
LEDER O=BOB=O
Specifikationer
Kokpunkt 1860°C
Kemiskt namn eller material Boron oxide
Smältpunkt ∼450°C
Namnnotering Fused Lump, Approx. 1.0 in. dia. x 0.75 in. thick
Färg Vitt
Fysisk form Fused Lump
Kvantitet 100 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Merck Index 14,1337
Formel vikt 69.62
Procent renhet 99.999%
Kvalitet Puratronic
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Densitet 2.46 g/mL (±)0.01
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.