Läs mer
Boron oxide, Puratronic™, (H{2}O 200ppm), 99.999% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
I elektronikindustrin som en flytande inkapsling för Czochralski-typ tillväxt av III-V halvledarenkristaller (t.ex. GaAs, GaP, InP). Boroxid används som ett flussmedel, en syrakatalysator och en kemisk mellanprodukt vid framställning av borhalider, estrar, karbid, nitrid och metalliska borider. Det har visat en lovande effekt på glycerolhydrogenolys till 1,2-propandiol. Det är också ett väsentligt material för framställning av kordieritkeramik från talk. Det är aktivt involverat i produktionen av borosilikatglas. Det är en tillsats som används i högtemperatursmörjmedel, värmebeständiga glasvaror och dopmedel i halvledarmaterial.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
- I elektronikindustrin som en vätskeinkapsling för Czochralski-typ tillväxt av III-V halvledarenkristaller (t.ex. GaAs, GaP, InP)
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 1860°C |
| Kemiskt namn eller material | Boron oxide |
| Smältpunkt | ∼450°C |
| Namnnotering | H2O 200ppm, Cylinder, 5.0cm dia. |
| Färg | Vitt |
| Kvantitet | 10 x 55 g |
| Anteckningar om analysprocent | (metallbas) |
| Merck Index | 14,1337 |
| Formel vikt | 69.62 |
| Procent renhet | 99.999% |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.