Läs mer
Borfosfat
Produktkod. 11398457
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11398457 500 g 500g
11388457 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11398457 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 032562.36
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
CAS: 13308-51-5 | BO4P | 105,78 g/mol
Borfosfat används som katalysator för uttorkning såväl som i andra organiska reaktioner. Det används som en källa för fosfater involverade i utbytesreaktionen för att framställa metallfosfater. Den finner användning i eldfasta material, keramik och flamskyddsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13308-51-5
Molekylformel BO4P
Molekylvikt (g/mol) 105.78
MDL-nummer MFCD00011318
InChI-nyckel RKVCQBPDVHFKCU-UHFFFAOYSA-N
Synonym boron phosphate, boron orthophosphate, boron phosphate b po4, 2,4,5-trioxa-1-phospha-3-borabicyclo 1.1.1 pentane 1-oxide, 2,4,5-trioxa-1??-phospha-3-borabicyclo 1.1.1 pentan-1-one, borophosphoric acid, boron iii phosphate, boron phosphate hydrate, boronphosphate b po4, boron phosphate 100g
PubChem CID 83329
IUPAC-namn 2,4,5-trioxa-1$l^{5}-fosfa-3-borabicyklo[1.1.1]pentan-1-oxid
LEDER B12OP(=O)(O1)O2
Specifications
Kemiskt namn eller material Boron phosphate
Smältpunkt >1400 °C
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 500 g
Odör Luktfritt
Densitet 2.81
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 105.79
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.