Läs mer
Boron powder (96+ atomic % B-10), crystalline, -60+100 mesh, 99.9% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15411987
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15411987 25 g 25g
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 15411987 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044256.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7440-42-8
Molekylformel B
Molekylvikt (g/mol) 10.81
MDL-nummer MFCD00134034 MFCD00151272
InChI-nyckel ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N
Synonym boron, metallic, unii-n9e3x5056q, boron, amorphous, powder, crystalline, boro, boron-elemental, boron, elemental, and compounds, boracium, boranylidyne
PubChem CID 5462311
ChEBI CHEBI:27560
IUPAC-namn boron
LEDER [B]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Boron powder
Kvantitet 25 g
Maskstorlek −60+100 Mesh
Odör Odorless
Form Crystalline
Anteckningar om analysprocent (metals basis), (≥96 atomic % B-10)
UN-nummer UN3178
Procent renhet 99.9%