Läs mer
Boron powder (96+ atomic % B-11), crystalline, 40-230 mesh, 99.9% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11389788
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11389788 25 g 25g
11379788 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11389788 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044257.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7440-42-8
Molekylformel B
Molekylvikt (g/mol) 10.81
MDL-nummer MFCD00134034 MFCD00151272
InChI-nyckel ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N
Synonym boron, metallic, unii-n9e3x5056q, boron, amorphous, powder, crystalline, boro, boron-elemental, boron, elemental, and compounds, boracium, boranylidyne
PubChem CID 5462311
ChEBI CHEBI:27560
IUPAC-namn boron
LEDER [B]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Boron powder
Kvantitet 25 g
Maskstorlek −100 Mesh
Odör Odorless
Form Crystalline Powder
Anteckningar om analysprocent (metals basis), (≥96 atomic % B-11)
UN-nummer UN3178
Procent renhet 99.9%