Läs mer
Boron silicide, 98% (metals basis)
Produktkod. 11373827
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11373827 10 g 10g
11383827 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11373827 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 035670.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 12008-29-6 | B6Si | 92.95 g/mol
Borsilicid används i kemisk forskning, läkemedel och som mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12008-29-6
Molekylformel B6Si
Molekylvikt (g/mol) 92.95
MDL-nummer MFCD00180907
InChI-nyckel ZRBFEDMQRDRUDG-UHFFFAOYSA-N
Synonym silicon hexaboride, 1-sila-2,3,4,5,6,7-hexaborapentacyclo 3.2.0.0 1 ,?.0 2 ,?.0 3 ,? heptane, silicon hexaboride sib6 grade
PubChem CID 16212548
IUPAC-namn 1-sila-2,3,4,5,6,7-hexaborapentacyklo[3.2.0.01,4.0²,7.03,6]heptan
LEDER B12B3B4B5B(B14)[Si]235
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Boron silicide
Fysisk form Pulver
Kvantitet 10 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 92.95
Procent renhet 98%
Odör Odorless
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.