Läs mer
Borlösning för ICP 10g/ LH2O -matris, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12956254 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackning:
Flaska
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
12956254 100 mL Flaska 100ml
12976254 500 mL Flaska 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12956254 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer S 205 100
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Förpackning Flaska
Analyt- eller komponentnamn B
Koncentration 10±0.02 g/L
Typ Mass Spectrometry Standard
Element B
Lösningsmedel eller matris Water
Kvantitet 100 mL
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Single-element Standard Solution for ICP. Boron (B) 10000mg/l in water
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H360-Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .