Specifikationer
| Förpackning | Flaska |
| Analyt- eller komponentnamn | B |
| Koncentration | 1 ±0,002 g/L |
| Typ | Masspektrometristandard |
| Element | B |
| Lösningsmedel eller matris | Vatten |
| Kvantitet | 500 mL |