Läs mer
Bor standard i basolja 75, 1000 g/μg, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 11410279 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
50 g
Förpackningsstorlek:
50g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11410279 50 g 50g
1 options
Produktkod. 11410279 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer ORGB82Z
 Begränsad artikel
I lager
Innehåller
NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Oorganisk standard tillverkad för AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
B1000 μg/g
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Boron Oil Standard
Förpackning Trippelurlakad LDPE-flaska
CAS 7440-42-8, 64742-65-0
Analyscertifikat Med Certificate of Analysis.
CAS Min % 0.5, 99.5
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Upp till 68 element skannas med funna värden för ICP och ICP-MS-standarder. Det funna värdet av spårmetalliska föroreningar rapporteras på analyscertifikatet.
CAS Max % 0.5, 99.5
Molekylformel B
MDL-nummer MFCD00134034 MFCD00151272
För användning med (utrustning) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
InChI-nyckel ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N
Typ Certifierat referensmaterial
LEDER [B]
IUPAC-namn bor
Lösningsmedel eller matris Basolja 75
Industry Type Petrokemisk testning
Molekylvikt (g/mol) 10.81
PubChem CID 5462311
Kvantitet 50 g
ChEBI CHEBI:27560
Kvalitet Olja/Plasma
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Matrix Concentration Cat. No.
Base Oil 1000μg/g ORG-B8-2Z
Base Oil 5000μg/g ORG-B8-4Z
Visa mer Visa mindre
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning