Läs mer
Bor standard för ICP , 10 000μ g/ml i H2O , SPEX CertiPrep™
Produktkod. 10214292 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
125 mL
500 mL
Förpackning:
Trippelurlakad LDPE-flaska
Förpackningsstorlek:
125ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10214292 500 mL Trippelurlakad LDPE-flaska 500ml
11999462 125 mL Trippelurlakad LDPE-flaska 125ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10214292 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer PLB93X
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3125.00 SEK
    2778.34 SEK / 500ml
    Save 346.66 SEK
    11% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
Innehåller
NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Oorganisk standard tillverkad för AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
B10 000μ g/ml
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Kemiska identifierare
CAS 7440-42-8 , 7732-18-5
Molekylformel B
Molekylvikt (g/mol) 10.81
MDL-nummer MFCD00134034 MFCD00151272
InChI-nyckel ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 5462311
ChEBI CHEBI:27560
IUPAC-namn bor
LEDER [B]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Boron Standard
Förpackning Trippelurlakad LDPE-flaska
Analyscertifikat Assurance Certificate of Analysis rapporterar upp till 30 element på ppb-nivåer.
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Upp till 68 element skannas med funna värden för ICP och ICP-MS-standarder. Det funna värdet av spårmetalliska föroreningar rapporteras på analyscertifikatet.
Teknik AA, ICP
För användning med (utrustning) AA, ICP ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
Typ Certifierat referensmaterial
Lösningsmedel eller matris Vatten
Kvantitet 500 mL
Kvalitet Försäkran
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning