Läs mer
Borstandard: B @ 10 μg/ml in H2O, VHG™
Produktkod. 17989944
Change view
Kvantitet:
100 ml
Produktkod. Kvantitet
17989944 100 ml
1 options
Produktkod. 17989944 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGLBW100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
Borstandard: B @ 10 μg/ml in H2O
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Boron
CAS 7440-42-8
Metoder ICP/ICP-MS
Analyt- eller komponentnamn Boron
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel B
Koncentration 10 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym B
InChI formel InChI=1S/B
LEDER [B]
IUPAC-namn Boron
Lösningsmedel eller matris Vatten
Molekylvikt (g/mol) 10.81
Kvantitet 100 ml
Formel vikt 11,009 g/mol