Läs mer
Borstandard: B @ 1000 μg/g i kolväteolja, VHG™
Produktkod. 17982606
Change view
Kvantitet:
50 g
200 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17982606 200 g
16479649 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17982606 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGOB1000200G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
Borstandard: B @ 1000 μg/g i kolväteolja
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Boron
CAS 7440-42-8
Metoder ICP/XRF/RDE
Analyt- eller komponentnamn Boron
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel B
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym B
InChI formel InChI=1S/B
LEDER [B]
IUPAC-namn Boron
Lösningsmedel eller matris 75 cSt mineralolja
Molekylvikt (g/mol) 10.81
Kvantitet 200 g
Formel vikt 11,009 g/mol