Läs mer
Borstandard: B @ 1000 μg/ml in H2O, VHG™
Produktkod. 17988714
Change view
Kvantitet:
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17988714 50 ml
17939114 250 ml
17938164 100 ml
17948254 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17988714 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGPBW50
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
Borstandard: B @ 1000 μg/ml in H2O
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Boron
CAS 7440-42-8
Metoder ICP/ICP-MS
Analyt- eller komponentnamn Boron
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel B
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym B
InChI formel InChI=1S/B
LEDER [B]
IUPAC-namn Boron
Lösningsmedel eller matris Vatten
Molekylvikt (g/mol) 10.81
Kvantitet 50 ml
Formel vikt 11,009 g/mol