Läs mer
Borstandard: B @ 1000 μg/ml i NH4OH, VHG™
Produktkod. 30041330
Change view
Kvantitet:
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30041330 250 ml
30040680 50 ml
30041315 500 ml
30041328 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 30041330 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGPBZ250
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
Borstandard: B @ 1000 μg/ml i NH4OH
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Boron
CAS 7440-42-8
Metoder ICP/ICP-MS
Analyt- eller komponentnamn Boron
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel B
Koncentration 1000 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym B
InChI formel InChI=1S/B
LEDER [B]
IUPAC-namn Boron
Lösningsmedel eller matris Ammonium Hydroxide
Molekylvikt (g/mol) 10.81
Kvantitet 250 ml
Formel vikt 11.009 g/mol