Läs mer
Borstandard: B @ 10 000 μg/ml i NH4OH, VHG™
Produktkod. 18081140
Change view
Kvantitet:
100 ml
250 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18081140 500 ml
18011140 250 ml
18053840 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 18081140 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGTBZ500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
Borstandard: B @ 10000 μg/ml i NH4OH
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Boron
CAS 7440-42-8
Metoder ICP/ICP-MS
Analyt- eller komponentnamn Boron
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel B
Koncentration 10 000 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym B
InChI formel InChI=1S/B
LEDER [B]
IUPAC-namn Boron
Lösningsmedel eller matris Ammoniumhydroxid
Molekylvikt (g/mol) 10.81
Kvantitet 500 ml
Formel vikt 11,009 g/mol