Läs mer
Borstandard: B @ 2500 mg/kg i 75 cSt olja
Produktkod. 30327787
Change view
Kvantitet:
400 g
Produktkod. Kvantitet
30327787 400 g
1 options
Produktkod. 30327787 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGOB2500400G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Boron
CAS 7440-42-8
Analyt- eller komponentnamn Boron
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel B
Koncentration 2500 mg/kg
Synonym B
InChI formel InChI=1 S/B
Lösningstyp Blandning
LEDER [B]
Element B
IUPAC-namn Boron
Lösningsmedel eller matris 75 cSt olja
Industry Type Industriell kvalitetskontroll
Molekylvikt (g/mol) 10.81
Kvantitet 400 g
Formel vikt 11.009