Läs mer
Boron Standard Metal Solution 10,000ppm, for ICP, Solution NH3 1%, Fisher Chemical
Handla allt Fisher Chemical ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Förpackning | HDPE plastic bottle |
| Fysisk form | Liquid |
| MDL-nummer | 134034 |
| Färg | Colorless |
| Kvantitet | 100 mL |