Läs mer
Bor standardlösning, för AAS, 1mg/ml B i vatten, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-220978 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
100 ml
500 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
Produktkod. 10154260
Brand: Thermo Scientific Acros 195861000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7440-42-8 | B | 10.81 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
För atomadsorptionsspektroskopi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Boron standard solution
Förpackning Plastflaska
CAS 7440-42-8
Fysisk form Lösning
Molekylformel B
Koncentration 997 to 1003 μg/mL of B in water (20°C)
MDL-nummer MFCD00134034 MFCD00151272
Merck Index 14, 1343
Löslighet Soluble in water
InChI-nyckel ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N
LEDER [B]
IUPAC-namn bor
Molekylvikt (g/mol) 10.81
PubChem CID 5462311
Kvantitet 100 ml
ChEBI CHEBI:27560
Formel vikt 10.81
Kvalitet AAS
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H360FD-Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.