Läs mer
Bortribromid, 1 M soln. i diklormetan
Produktkod. 11333716
Change view
Kvantitet:
25 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11333716 25 mL -
11343716 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11333716 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L14880.AC
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 10294-33-4 | BBr3 | 250,52 g/mol
Bortribromid används som en reaktant för luminiscerande polystyrenderivat med steriskt skyddade karbazolylborandelar, högkvalitativ bordopad grafen via reduktiv kopplingsreaktion av Wurtz-typ och mikrometerstora organiska molekyl-DNA-hybridstrukturer. Det används också i bromerings- och cykliseringsreaktioner för att framställa cyklopenta[1,3]cyklopropa[1,2-b]pyrrolizin-8-on. Det fungerar som en flytande borkälla som används i avsättningsprocesser av p-typ.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Bortribromid används som en reaktant för luminiscerande polystyrenderivat med steriskt skyddade karbazolylborandelar, högkvalitativ borodopad grafen via reduktiv kopplingsreaktion av Wurtz-typ och mikrometerstora organiska molekyl-DNA-hybridstrukturer. Det används också i bromerings- och cykliseringsreaktioner för att framställa cyklopenta[1,3]cyklopropa[1,2-b]pyrrolizin-8-on. Det fungerar som en flytande borkälla som används i avsättningsprocesser av p-typ.
Löslighet Blandbar med
etanol och koltetraklorid.
Anteckningar
Fuktkänslig. Reagerar häftigt med vatten. Inkompatibel med alkoholer, alkalimetaller, aluminium, natriumoxider och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10294-33-4
Molekylformel BBr3
Molekylvikt (g/mol) 250.52
MDL-nummer MFCD00011312
InChI-nyckel ILAHWRKJUDSMFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym boron tribromide, borane, tribromo, boron bromide, tribromoboron, hsdb 327, tribromoboran, boron tribrornide, boron tri bromide, boron tri-bromide
PubChem CID 25134
IUPAC-namn tribromoboran
LEDER BrB(Br)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Boron tribromide
Kvantitet 25 mL
UN-nummer UN3390
Merck Index 14,1347
Löslighetsinformation Blandbar med etanol och koltetraklorid.
Formel vikt 250.52
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 1M soln. in dichloromethane
Brytningsindex 1.434
Känslighet Känslig för fukt
Densitet 1.467
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Boron tribromide, 1M solution in dichloromethane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H300-Dödligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: dichloromethane, boron tribromide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.