Läs mer
Bortribromid, 1 M soln. i diklormetan
Beskrivning
Bortribromid används som en reaktant för luminiscerande polystyrenderivat med steriskt skyddade karbazolylborandelar, högkvalitativ bordopad grafen via reduktiv kopplingsreaktion av Wurtz-typ och mikrometerstora organiska molekyl-DNA-hybridstrukturer. Det används också i bromerings- och cykliseringsreaktioner för att framställa cyklopenta[1,3]cyklopropa[1,2-b]pyrrolizin-8-on. Det fungerar som en flytande borkälla som används i avsättningsprocesser av p-typ.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Bor-tribromid används som reaktant för luminescerande polystyrenderivat med steriskt skyddade karbazolylboran-enheter, högkvalitativt bordopat grafen via Wurtz-typ reduktiv kopplingsreaktion och mikrometerstora organiska molekyl-DNA-hybridstrukturer. Det används också i brominerings- och cykliseringsreaktioner för att framställa cyklopenta[1,3]cykloppropa[1,2-b]pyrrolizin-8-one. Den fungerar som en flytande borkälla som används i p-typ avsättningsprocesser.
Löslighet
Blandbar med etanol och koltetraklorid.
Noter
Känslig för fukt. Reagerar våldsamt med vatten. Inkompatibla med alkoholer, alkalimetaller, aluminium, natriumoxider och starka baser.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Boron tribromide |
| Kvantitet | 100 mL |
| Brytningsindex | 1.434 |
| Känslighet | Känslig för fukt |
| Densitet | 1.467 |
| UN-nummer | UN3390 |
| Merck Index | 14,1347 |
| Löslighetsinformation | Blandbar med etanol och koltetraklorid. |
| Formel vikt | 250.52 |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | 1M soln. in dichloromethane |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.