Läs mer
Bor-tribromid, 1 M soln. i heptan
Produktkod. 15425547
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15425547 100 mL 100ml
15435547 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15425547 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H32785.AE
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 10294-33-4 | BBr3 | 250,52 g/mol
Det är ett utmärkt demetylerings- eller dealkyleringsmedel för klyvning av etrar, även med efterföljande cyklisering, ofta vid framställning av läkemedel. Användning av bortribromid för att åstadkomma fullständig demetylering av arylmetyletrar vid eller under rumstemperatur. Fasförsvinnande reaktioner som använder fluorhaltiga medier som en fasskärm. Enkel, kontrollerad bromering av alkener med dibromin och dealkylering av aromatiska etrar med bortribromid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
Det är ett utmärkt demetylerings- eller dealkyleringsmedel för klyvning av etrar, även med efterföljande cyklisering, ofta vid tillverkning av läkemedel. Användning av bortribromid för att åstadkomma fullständig demetylering av arylmetyletrar vid eller under rumstemperatur. Fasförsvinnande reaktioner som använder fluorhaltiga medier som en fasskärm. Enkel, kontrollerad bromering av alkener med dibromin och dealkylering av aromatiska etrar med bortribromid.
Löslighet Reagerar med vatten
.
Anteckningar
Fukt& Ljuskänslig. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, ljus, fukt, baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10294-33-4
Molekylformel BBr3
Molekylvikt (g/mol) 250.52
MDL-nummer MFCD00011312
InChI-nyckel ILAHWRKJUDSMFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym boron tribromide, borane, tribromo, boron bromide, tribromoboron, hsdb 327, tribromoboran, boron tribrornide, boron tri bromide, boron tri-bromide
PubChem CID 25134
IUPAC-namn tribromoboran
LEDER BrB(Br)Br
Specifications
Kokpunkt 90 °C
Kemiskt namn eller material Boron tribromide
Kvantitet 100 mL
UN-nummer UN3384
Flampunkt −4 °C (25 °F)
Formel vikt 250.52
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 1M soln. in heptane
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Boron tribromide, 1M solution in heptane
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H300-Dödligt vid förtäring.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Precautionary Statement
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P331-Framkalla INTE kräkning.
  • P402+P404-Förvaras torrt. Förvaras i sluten behållare.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: n-Heptane, Boron tribromide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.