Läs mer
Bor-tribromid, 1 M soln. i heptan
Beskrivning
Det är ett utmärkt demetylerings- eller dealkyleringsmedel för klyvning av etrar, även med efterföljande cyklisering, ofta vid framställning av läkemedel. Användning av bortribromid för att åstadkomma fullständig demetylering av arylmetyletrar vid eller under rumstemperatur. Fasförsvinnande reaktioner som använder fluorhaltiga medier som en fasskärm. Enkel, kontrollerad bromering av alkener med dibromin och dealkylering av aromatiska etrar med bortribromid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Det är ett utmärkt demetylerings- eller dealkyleringsmedel för klyvning av etrar, även med efterföljande cyklisering, ofta vid tillverkning av läkemedel. Användning av bortribromid för att åstadkomma fullständig demetylering av arylmetyletrar vid eller under rumstemperatur. Fasförsvinnande reaktioner som använder fluorhaltiga medier som en fasskärm. Enkel, kontrollerad bromering av alkener med dibromin och dealkylering av aromatiska etrar med bortribromid.
Löslighet Reagerar med vatten
.
Anteckningar
Fukt& Ljuskänslig. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, ljus, fukt, baser.
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 90 °C |
| Kemiskt namn eller material | Boron tribromide |
| Kvantitet | 500 mL |
| Flampunkt | −4 °C (25 °F) |
| Känslighet | Ljus- och fuktkänsliga; Kan bilda en utfällning |
| Densitet | 0.869 |
| UN-nummer | UN3384 |
| Löslighetsinformation | Reagerar med vatten. |
| Formel vikt | 250.52 |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | 1M soln. in heptane |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.