Läs mer
Boron tribromide, 1M solution in methylene chloride, AcroSeal™
Produktkod. p-4440132 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
100 mL
800 mL
Förpackning:
AcroSeal™ Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
800ml
Produktkod. 10525334
Brand: Thermo Scientific Acros 427101000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 10294-33-4 | BBr3 | 250.52 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Lewis syra
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Boron tribromide
CAS 10294-33-4, 75-09-2
Kvantitet 100 mL
Molekylformel BBr3
Linjär formel BBr3
MDL-nummer MFCD00011312
Merck Index 15,1349
Synonym boron tribromide, borane, tribromo, boron bromide, tribromoboron, hsdb 327, tribromoboran, boron tribrornide, boron tri bromide, boron tri-bromide
Löslighetsinformation Solubility in water: reacts. Other solubilities: decomposes in alcohol, soluble in alcohol and ccl4
InChI-nyckel ILAHWRKJUDSMFH-UHFFFAOYSA-N
LEDER BrB(Br)Br
IUPAC-namn tribromoboran
Molekylvikt (g/mol) 250.52
PubChem CID 25134
Formel vikt 250.52
Förpackning AcroSeal™ Glasflaska
Densitet 1.467, 1.4670g/mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Boron tribromide, 1M solution in methylene chloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H300-Dödligt vid förtäring.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.