Läs mer
Bortritromid, 1M-lösning i metylenklorid
Produktkod. 10552221 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mL
100 mL
800 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
10ml
800ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10552221 100 mL Glasflaska 100ml
10398190 10 mL Glasflaska 10ml
10733894 800 mL Glasflaska 800ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10552221 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 198901000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1850.00 SEK
    1608.65 SEK / 100ml
    Save 241.35 SEK
    13% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 10294-33-4 | BBr3 | 250,52 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
CX-bindningsbildande reagens, Lewis syra
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Boron tribromide
Namnnotering 1M-lösning i metylenklorid
CAS 10294-33-4, 75-09-2
Färg Gul till brun
Fysisk form Lösning
Kvantitet 100 mL
Molekylformel BBr3
Linjär formel BBr3
MDL-nummer MFCD00011312
Fieser 01,66; 02,33; 03,30; 04,42; 05,49; 06,64; 09,61; 10,50; 11,71; 13,43
Merck Index 15, 1349
Synonym boron tribromide, borane, tribromo, boron bromide, tribromoboron, hsdb 327, tribromoboran, boron tribrornide, boron tri bromide, boron tri-bromide
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: reagerar. Andra lösligheter: bryts ner i alkohol, löslig i alkohol och ccl4
InChI-nyckel ILAHWRKJUDSMFH-UHFFFAOYSA-N
LEDER BrB(Br)Br
IUPAC-namn tribromoboran
Molekylvikt (g/mol) 250.52
PubChem CID 25134
Formel vikt 250.52
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 0.9 to 1.1M
Förpackning Glasflaska
Densitet 1.467, 1.4670g/mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Boron tribromide, 1M solution in methylene chloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H300-Dödligt vid förtäring.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.