Specifikationer
| Kokpunkt | 91,2 °C |
| Kemiskt namn eller material | Boron tribromide |
| Smältpunkt | -46,0 °C |
| Namnnotering | 99+% |
| Kvantitet | 25 g |
| Analysprocentintervall | 99+% |
| Linjär formel | BBr3 |
| Fieser | 01,66; 02,33; 03,30; 04,42; 05,49; 06,64; 09,61; 10,50; 11,71; 13,43 |
| Merck Index | 15, 1349 |
| Löslighetsinformation | Löslighet i vatten: reagerar. Andra lösligheter: bryts ner i alkohol |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Boron tribromide
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- H300-Dödligt vid förtäring.
- H330-Dödligt vid inandning.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.