Läs mer
Bortribromiddimetylsulfid, 1M lösning i metylenklorid, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10714195 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
100 mL
800 mL
Förpackning:
AcroSeal™ Glasflaska
AcroSeal™ Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
100ml
800ml
Produktkod. 10714195
Brand: Thermo Scientific Acros 428328000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Lewis acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Boron tribromide dimethyl sulfide
Namnnotering 1M solution in methylene chloride
CAS 29957-59-3, 75-09-2
Kvantitet 800 mL
Molekylformel C2H6BBr3S
MDL-nummer MFCD00043296
Synonym tribromoborane-methyl sulfide, boron tribromide-methyl sulfide complex, boron tribromide dimethyl sulfide complex, tribromo dimethyl-??-sulfanylidene-??-borane, dimethyl sulfide-tribromoborane, tribromo dimethylsulfonio boranuide, boron tribromide-methylsulfide complex, borontribromide-methyl sulfide complex, boron tribromide dimethyl sulfide complex solution
Löslighetsinformation Solubility in water: reacts
InChI-nyckel YNLFEVAOQLXINF-UHFFFAOYSA-N
LEDER CSC.BrB(Br)Br
IUPAC-namn (methylsulfanyl)methane; tribromoborane
Molekylvikt (g/mol) 312.65
PubChem CID 4181510
Formel vikt 312.66
Förpackning AcroSeal™ Glass Bottle
Densitet 1.456, 1.4560g/mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Boron tribromide dimethyl sulfide, 1M solution in methylene chloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.